Läs mer
Hellma Macro Cuvette, 111-OS
Banans längd:
10 x 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Optical glass construction
- PTFE stopper included
- VIS range
- For fluorescence measurements
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3500 μL |
| Material | Special Optical Glass |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 10 mm |
| Tjocklek (metrisk) | Base Thickness: 1.25 mm |
| Inkluderar | PTFE Stopper |
| Kvantitet | 1/Pk |
| Banans längd | 10 x 10 mm |
| Våglängdsområde | 320 to 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 46 mm |
| Visa mer |