Läs mer
Hellma Makrokyvett, 402-OG
Produktkod. 10065991
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 000μ L
6000μ L
Banans längd:
10 mm
50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Banans längd
10065991 6000μ L 10 mm
10341692 30 000μ L 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10065991 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 4021010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    945.87 SEK / Paket med 1
    Save 74.13 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optisk glasabsorptionsanalyskyvett med PTFE-lock.
  • Optisk glaskonstruktion
  • VIS sortiment
  • PTFE lock ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 6000μ L
Material Optiskt glas
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 18.5 mm
Tjocklek (metrisk) Bottentjocklek: 2,5 mm
Inkluderar Lock av PTFE
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 360 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 40 mm
Bredd (metrisk) 23.6 mm