Läs mer
Hellma Makrokyvett, 402-OG
Kapacitet (metrisk):
30 000μ L
6000μ L
Banans längd:
10 mm
50 mm
Beskrivning
- Optisk glaskonstruktion
- VIS sortiment
- PTFE lock ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6000μ L |
| Material | Optiskt glas |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 18.5 mm |
| Tjocklek (metrisk) | Bottentjocklek: 2,5 mm |
| Inkluderar | Lock av PTFE |
| Kvantitet | 1/Pk |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 360 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Visa mer |