Läs mer
Hellma Makrokyvett, 6030-OG
Produktkod. 15810332
Change view
Click to view available options
Banans längd:
10 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Banans längd Unit Size
15810332 10 mm Varje
1 options
Product Code. 15810332 Supplier Hellma Supplier No. 60301010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.33 SEK
    681.36 SEK / Paket med 1
    Save 166.97 SEK
    19% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Optisk glasabsorptionsanalyskyvett med PTFE-lock.
  • Optisk glaskonstruktion
  • VIS sortiment
  • PTFE lock ingår
Specifications
Kapacitet (metrisk) 3500μ L
Material Optiskt glas
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 9.5 mm
Tjocklek (metrisk) Bastjocklek: 1,5 mm
Inkluderar Lock av PTFE
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 360 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm