Läs mer
Hellma Makrokyvetter, 100-QS kvarts (par)
Produktkod. 15808881
Change view
Kapacitet (metrisk):
350μ L
1750 μl
Banans längd:
1 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Banans längd Förpackningsstorlek
15808881 350μ L 1 mm -
15828881 1750 μl 5 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15808881 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 1001K40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3545.00 SEK
    3115.82 SEK / Paket med 2
    Save 429.18 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Mycket ren Suprasil™ kyvetter av kvartsglas med lock.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • Glaslock ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 350μ L
Material Suprasil Kvarts, QS-100
Stängningsmaterial Glas
Bredd (metrisk) Interiör 9.5 mm
Tjocklek (metrisk) Bastjocklek: 1,5 mm
Kvantitet 2/Pk
Banans längd 1 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm