Läs mer
Cole-Parmer™ EH-200-serien Macro-Kjeldahl extraktionsvärmare
Produktkod. 11844381
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 till 300 ml/brunn
500 till 800 ml/brunn
Räkna väl:
2
6
Wattal:
600 W
1100 W
1800 W
3300 W
Strömförsörjningsdetaljer:
EU-kontakt
UK-kontakt, ansluten direkt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Räkna väl Wattal Strömförsörjningsdetaljer Förpackningsstorlek
11844381 500 till 800 ml/brunn 6 3300 W UK-kontakt, ansluten direkt Varje
12389197 100 till 300 ml/brunn 2 600 W EU-kontakt Varje
12399197 500 till 800 ml/brunn 2 1100 W EU-kontakt Varje
12309207 100 till 300 ml/brunn 6 1800 W EU-kontakt Varje
12319207 500 till 800 ml/brunn 6 3300 W EU-kontakt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11844381 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0307522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59320.00 SEK
    44967.37 SEK / Paket med 1
    Save 14352.63 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
EH-200-serien Macro-Kjeldahl extraktionsvärmare är utformad för att bestämma proteinhalten i livsmedel på en makroskala, från 100 till 800 ml.
  • Oberoende värmeregulator låter dig justera temperaturområdet för varje mantel individuellt.
  • Konstruktionen i rostfritt stål är robust och lätt att rengöra.
  • Kör flera projekt samtidigt med dessa multipositions makro-kjeldahl extraktionsvärmare.
  • Värmare finns tillgängliga med två eller sex individuellt styrda värmemantel som rymmer antingen 100 till 300 ml kärl eller 500 till 800 ml kärl.
  • Bakmonterade fästen håller kolvstödstänger upp till 12,7 mm i diameter.
  • Varje mantel har en oberoende värmare med kontrollratt, på/av-brytare och indikatorlampa och fungerar till en maximal elementtemperatur på 800 °C.
  • Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
  • Värmeregulatorer placerade i den nedre delen av enheten är säkert separerade från de övre värmeelementen av en rostfri bricka och välventilerat luftutrymme.
  • Extra säkerhetsfunktioner inkluderar en jordskärm och dubbla säkringar på matningsledningen.
Specifikationer
Kapacitet 500 till 800 ml (16,9 till 27,1 oz.)/brunn
Kapacitet (metrisk) 500 till 800 ml/brunn
Mått (L x B x H) 260 x 970 x 165 mm
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 165 mm
Längd (metrisk) 260 mm
Spänning 230 V
Material Stål, rostfritt
Liner material Keramisk fiber/mineralull
Strömförsörjningsdetaljer UK-kontakt, ansluten direkt
Wattal 3300 W
Vikt (engelska) 12.8 lb.
Vikt (metrisk) 5.8 kg
Räkna väl 6
Bredd (engelska) 38,2 tum.
Bredd (metrisk) 970 mm
Produkttyp Extraktionsvärmare/omrörare
Temperatur (metrisk) 800 °C
Kapacitet (engelska) 16,9 till 27,1 oz.
Frekvens 50/60 Hz