Läs mer
Berthold Technologies Makroobjektiv 50 mm F0.95 Ikon-version
Produktkod. 31777437 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
Produktkod. Bredd (metrisk)
31777437 50 mm
1 options
Produktkod. 31777437 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 60223
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Används för närbildsavbildning i in vivo-avbildningssystemet NightSHADE .
  • Krävs när man använder makrotabellen med NightSHADE systemet
  • Möjliggör bildinsamling vid högre förstoring
Specifikationer
Typ Makroobjektiv
För användning med (utrustning) Bilddiagnostiksystem
Bredd (metrisk) 50 mm