Läs mer
BRAND™ macro™ Pipetkontrolltillbehör
Handla allt Brand Produkter
Typ:
Adapterhus
Silikon del
Sugbälg
Ventilsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillåter fortsatt användning efter flera års användning. BrandTech™ BRAND™ macro™ Tillbehör för pipettkontroller som kan beställas inkluderar sugbälgar, ventilsystem, icke-steril 3μ Membranfilter och silikonadaptrar.
Tillbehör och reservdelar till BRAND™ macro™ Pipetkontroll ingår
- Sugbälg: Bara en enkel klämning av sugbälgen driver aspirationen på upp till 50 ml. Behöver du fylla en 100mL pipett? Det är bara att klämma ihop bälgen igen och fortsätta! Bälgen är utbytbar vid behov efter flera års användning.
- Unikt ventilsystem: Breda luftkanaler möjliggör snabb fyllning av stora pipetter. Känsliga ventiler ger exakt kontroll av pipetter med låg volym. Det utbytbara ventilsystemet är utformat för att säkerställa lämpliga dräneringstider för noggrann mätning.
- Icke-steril 3μ Membranfilter: Finns i förpackningar om 10 st.
- Silikonadapter: Avtagbar och autoklaverbar och passar 0,1 till 200 ml pipetter. Hydrofobt filter begränsar över aspiration in i enheten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | 0,1 till 200 ml pipetter |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Makropipettkontroll |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Adapterhus |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 200 ml |