Läs mer
Karl Hecht™ MAKRO Blodsedimenteringsapparat i rostfritt stål
Beskrivning
- Med 10 sammansmälta graderingspipetter
- Inkluderar blodsedimentationspipetter nr. 40380010
- Skyddslock för pipetter
- Blodblandningsrör med gummiproppar nr. 40379010
- Speciella gummikåpor nr. 40377015
- Bruksanvisning i en individuell kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Pipetter (10) |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Snabb blodsedimentering |
| Kvantitet | Varje |
| Inkluderar | Pipetter, skyddskåpor, blandningsrör, gummikåpor |