Läs mer
Berthold Technologies Makrotabell med temperaturkontroll
Handla allt Berthold Technologies ProdukterBeskrivning
- Att minska avståndet mellan kamera och prov ökar fotoninsamlingen på grund av objektivets solida vinkel
- Lämplig för avbildning av små objekt
- Makrotabellen möjliggör förstoring upp till 5X
- Integrerad temperaturkontroll stödjer avbildning av temperaturkänsliga prover, inklusive levande prover
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Djur | Mus |
| För användning med (applikation) | Avbildning av små objekt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Storlek | En storlek |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Spänning | 24 V |