Läs mer
Beschreibung
- Aspirations- och dispenseringshastighet kan ställas in med hjälp av tryckkänsliga triggers eller genom att använda tumhjulet under pipettering.
- Hastigheten är justerbar upp till 25 mL på mindre än tre sekunder (<3 sek. med 0,45 μm filter för 25 mL, <6 sek. med 0,45 μm filter för 50 mL).
- Skärmen visar kontinuerligt batteristatus och hastighetsinställningen för aspiration/dispensering.
- Ergonomiskt handtag med breda triggers för maximal komfort och stressfri pipettering.
- Litiumjonbatteri möjliggör en längre, vibrationsfri användning med minskad laddningstid.
- Öka precisionen genom att välja ditt flödesläge från långsamt dropp till snabb utmatning.
- Stativ medföljer för stabil och enkel förvaring av pipettregulatorn på bänken.
- Har även ett integrerat, justerbart sidostöd.
Spezifikation
Spezifikation
| Batterityp | Litium-jon |
| Utmatningshastighet | <3 till <6 sekunder. |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 100 ml |
| För användning med (applikation) | Aspiration, dispensering |
| För användning med (utrustning) | Pipetter av glas och plast |
| Kvantitet | 1 Pk. |
| Temperatur (metrisk) Drift | 10 °C till 40 °C |
| Vikt (metrisk) | 205 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?