Beskrivning
Macrophage-SFM är ett serumfritt medium designat för odling av humana perifera blodmonocyter och makrofager (1).
Innehåller L-glutamin, men inga antibiotika.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Makrofager, Monocyter |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |