Läs mer
Cytiva Macrosep™ Avancera centrifugalenheter med Omega-membran
Produktkod. 17144731
Change view
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Inkluderar Färg unitSize
17144731 3 kDa 24/förpackning Grå -
17154731 3 kDa 100/förpackning Grå -
17174731 10 kDa 100/förpackning Blått -
17124731 1 kDa 24/förpackning Gult -
17184731 30 kDa 24/förpackning Rött -
17104741 100 kDa 24/förpackning Klart -
17134731 1 kDa 100/förpackning Gult -
17164731 10 kDa 24/förpackning Blått -
17114741 100 kDa 100/förpackning Klart Paket med 100
17194731 30 kDa 100/förpackning Rött -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17144731 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer MAP003C37
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Macrosep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane koncentrerar snabbt upp till 20 ml biologiskt prov.
  • Byt buffert eller ta bort salt från kromatografi-eluat och gradientfraktioner
  • Endast för forskningsansökningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Beskrivning EFA: 7,2 cm 2
Material (membran) PES
MWCO 3 kDa
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 24/förpackning
Volym (metrisk) 5 till 20 ml (prov)