Läs mer
Cytiva Macrosep™ Avancera centrifugalenheter med Omega-membran
Produktkod. p-7089754
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderar:
100/Pk.
24/Pk.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17154731
Brand: Cytiva MAP003C38
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Macrosep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane koncentrerar snabbt upp till 20 ml biologiskt prov.
  • Byt buffert eller ta bort salt från kromatografi-eluat och gradientfraktioner
  • Endast för forskningsansökningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Beskrivning EFA: 7,2 cm 2
Material (membran) PES
MWCO 3 kDa
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 100/Pk.
Volym (metrisk) 5 till 20 ml (prov)