Läs mer
Cytiva Macrosep™ Avancerade centrifugalenheter med Supor Membran
Produktkod. 17124741
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Inkluderar
17124741 0,2μ m 24/förpackning
17154741 0,45 μm 100/förpackning
17134741 0,2μ m 100/förpackning
17144741 0,45 μm 24/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17124741 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer MAPM02C67
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Partikelavlägsnande för längre livslängd för HPLC- och UHPLC-kolonner.
  • Hög centrifugeringshastighet och större EFA minskar centrifugeringstiderna
  • För prover från 3 till 20 ml
  • Endast för forskningsansökningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Aqua
Beskrivning EFA: 7,2 cm 2
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 24/förpackning
Volym (metrisk) 5 till 20 ml (prov)