Läs mer
Cytiva Macrosep™ Avancerade centrifugalenheter med Supor Membran
Beskrivning
- Hög centrifugeringshastighet och större EFA minskar centrifugeringstiderna
- För prover från 3 till 20 ml
- Endast för forskningsansökningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vildbär |
| Beskrivning | EFA: 7,2 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | 100/förpackning |
| Volym (metrisk) | 5 till 20 ml (prov) |