Beskrivning
3:an uvex , men ännu mer robust.
- MACSOLE™ S7 68633-stövlarna med gummiyttersula ger ännu starkare stöd för tunga användningar, vilket gör dem särskilt motståndskraftiga mot värme, kemikalier och skärsår.
- MACSOLE™ :s gummisuleteknologi imponerar också med sin oslagbara halkmotstånd (SR), även i kyla.
- EN ISO 20345: S7
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Blått |
| Material | Gummi, Läder |
| Storlek | 36 |
| Tåmaterial | Polymer |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kön | Herrar |
| Färdig | Bred bredd |
| Latexfri | Nej |
| Vattentät | Ja |
| Produkttyp | Stövlar |