Läs mer
Madecassic Acid (97%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Madecassic Acid |
| CAS | 18449-41-7 |
| Molekylformel | C30 H48 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2α,3β,4α,6β)-2,3,6,23-Tetrahydroxyurs-12-en-28-oic Acid, Brahmic Acid, 2α,3β,6β,23-Tetrahydroxy-urs-12-en-28-oic Acid, 6β-Hydroxyasiatic Acid, NSC 88135 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O6/c1-16-9-10-30(25(35)36)12-11-28(5)18(22(30)17(16)2)7-8-21-26(3)13-20(33)24(34)27(4,15-31)23(26)19(32)14-29(21,28)6/h7,16-17,19-24,31-34H,8-15H2,1-6H3,(H,35,36)/t16-,17+,19-,20-,21-,22+,23-,24+,26-,27+,28-,29-,30+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5[C@H](O)C[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8R,8aR,9R,10R,11R,12aR,14bS)-8,10,11-trihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.7 |
| Formel vikt | 504.3451 |