missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Madecassoside, TRC

Produktkod. 17999914
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999914 50 mg
17968894 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17999914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM10751050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 34540-22-2
Molekylformel C48 H78 O20
Molekylvikt (g/mol) 975.12
Synonym Urs-12-en-28-oic acid, 2,3,6,23-tetrahydroxy-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl ester, (2α,3β,4α,6β)-, Madecassoside (8CI), Asiaticoside A, Redermic
IUPAC-namn [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl] (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8R,8aR,9R,10R,11R,12aR,14bS)-8,10,11-trihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylate
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5[C@H](O)C[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Madecassoside
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3/t19-,20+,21+,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42+,44-,45+,46-,47-,48+/m1/s1
Formel vikt 974.5086
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.