Läs mer
SNV Comines™ Madonna ML labbrockar för kvinnor
Storlek:
X-Small
Intermediär
X-large
Beskrivning
- Lätt tygdesign
- Vit till färgen
- Tryckknappsstängning
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Kvinnors |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Blus |
| Antal fickor | 3 |
| Show More |