Läs mer
Madurose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Madurose |
| CAS | 4682-46-6 |
| Molekylformel | C7 H14 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-O-Methyl-D-galactose, 3-O-Methylgalactose |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7(5(11)3-9)6(12)4(10)2-8/h3-8,10-12H,2H2,1H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]([C@@H](O)C=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R)-2,4,5,6-tetrahydroxy-3-methoxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.183 |
| Formel vikt | 194.079 |