Läs mer
Mafenide Acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Mafenide Acetate is an effective sulfonamide-type antimicrobial agent used for burn wounds. Mafenide Acetate shows activity against both Gram-positive and Gram-negative organisms, including Pseudomonas aeruginosa, via inhibition of nucleotide synthesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mafenide Acetate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 13009-99-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H14N2O4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (406.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (406.04 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(CN)C=C1)(N)=O.CC(O)=O |
| Visa mer |