missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mafenide Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Mafenide Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mafenide Acetate |
| CAS | 13009-99-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mafenide Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O2 S . C2 H4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, acetate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monoacetate (9CI), Mafatate, Mafenide acetate, Maphenide acetate, Mefamide, Sulfamylon acetate, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monoacetate (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC(=O)O.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | acetic acid;4-(aminomethyl)benzenesulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?