Läs mer
Mafenid hydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mafenide Hydrochloride |
| CAS | 138-37-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mafenide Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monohydrochloride (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Visa mer |