Läs mer
Mafenid hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17953796
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17953796 100 mg
1 options
Produktkod. 17953796 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3127.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mafenidhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mafenide Hydrochloride
CAS 138-37-4
Analyt- eller komponentnamn Mafenide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H10 N2 O2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monohydrochloride (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
LEDER Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-(aminometyl)bensensulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 222.69
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 222,023 g/mol