Läs mer
Mafosfamidnatriumsalt, TRC
Produktkod. 30012838
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012838 1 mg
30007978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1103001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84211-05-2
Molekylformel C9H18Cl2N2NaO5PS2
Molekylvikt (g/mol) 423.24
Synonym rel-2-[[(2R,4R)-2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-yl]thio]ethanesulfonic Acid Sodium, Mafosfamid Sodium, Z 7557, cis-Mafosfamide Sodium;
IUPAC-namn natrium 2-(((2R,4R)-2-(bis(2-kloroetyl)amino)-2-oxido-1,3,2-oxazafosfinan-4-yl)tio)etan-1-sulfonat
LEDER ClCCN(P1(N[C@@H](CCO1)SCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCl.[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Mafosfamide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19Cl2N2O5PS2.Na/c10-2-4-13(5-3-11)19(14)12-9(1-6-18-19)20-7-8-21(15,16)17;/h9H,1-8H2,(H,12,14)(H,15,16,17);/q;+1/p-1/t9-,19-;/m1./s1
Formel vikt 421.97