Läs mer
Cole-Parmer™ Mag Driv PP Centrifugalpump med innesluten motor
Flödeshastighet:
8,2 GPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbellagersystem hanterar axialbelastningar för förlängd livslängd
- Tyst, energieffektiv och kompakt
- Intern kylkrets minskar lagertemperaturen
- Medföljande motor för användning i tuffa miljöer
- Alla fuktade delar är icke-metalliska för utmärkt kemisk resistens
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 0,27 amp |
| Inkluderar | 6 fot (1,8 m) Sladd med avskalade ändar |
| Motorhastighet | 3400 rpm |
| Mått (L x B x H) | 21 x 10,8 x 10,2 cm (8,25 x 4,25 x 4 tum) |
| Material | Polypropen |
| Temperatur (engelska) Max. | 176 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 80 °C |
| Flödeshastighet | 8,2 GPM |
| Maximalt tryck | 10 psi |
| Spänning | 220 V |