Läs mer
Magainin 1, MedChemExpress
Beskrivning
Magainin 1 (Magainin I) is an antimicrobial and amphipathic peptide isolated from the skin of Xenopus laevis. Magainin 1 exhibits antibiotic activity against numerous Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magainin 1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 108433-99-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C112H177N29O28S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Magainin I |
| LEDER | [GIGKFLHSAGKFGKAFVGEIMKS] |
| Visa mer |