Läs mer
Magainin 2, MedChemExpress
Produktkod. p-200101431
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16489428
Brand: Medchem Express HYP0270
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Magainin 2 (Magainin II) is an antimicrobial peptide (AMP) isolated from the skin of the African clawed frog Xenopus laevis. Magainin 2 displays antibiotic activity against numerous gram-negative and gram-positive bacteria. Magainin 2 also is active against protozoa. Magainin 2 exerts its cytotoxicity effects by preferential interactions with anionic phospholipids abundant in bacterial membranes.
Magainin 2 (Magainin II) is an antimicrobial peptide (AMP) isolated from the skin of the African clawed frog Xenopus laevis. Magainin 2 displays antibiotic activity against numerous gram-negative and gram-positive bacteria. Magainin 2 also is active against protozoa. Magainin 2 exerts its cytotoxicity effects by preferential interactions with anionic phospholipids abundant in bacterial membranes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magainin 2
Fysisk form Solid
CAS 108433-95-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C114H180N30O29S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Magainin II
LEDER [GIGKFLHSAKKFGKAFVGEIMNS]
Molekylvikt (g/mol) 2466.9
Formel vikt 2466.9
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.