Läs mer
MP BIOMEDICALS MagBeads FastDNA Kit för blod redo att användas för MPure-32 96 Förberedelser
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Magbeads FastDNA™ Kit for Blood är baserat på reningsmetoden för magnetiska partiklar med hög bindning.
- Provet lyseras och smälts.
- DNA frisätts i lysatet.
- Efter tillsats av magnetiska partiklar och bindningslösning kommer DNA att adsorberas på ytan av magnetiska partiklar, och föroreningar som proteiner kommer att avlägsnas utan adsorption.
- De adsorberade partiklarna tvättades med tvättbuffert för att avlägsna proteinerna och föroreningarna, tvättades med etanol för att avlägsna salter, och slutligen eluerades DNA:t med elueringsbuffert.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| För användning med (applikation) | DNA-rening |
| Produkttyp | DNA-kit för blod |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit for Blood
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase K, Guanidine Hydrochloride, Guanidine Thiocyanate, Isopropanol