Läs mer
MP BIOMEDICALS Magbeads FastDNA Kit för avföring Färdig att använda för MPure-32 96 Förberedelser
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
MagBeads FastDNA™ Kit för avföring möjliggör snabb och effektiv isolering av högkvalitativt genomiskt DNA från färsk eller fryst avföring från människor och djur på mindre än 60 minuter. Prover placeras i Lysing Matrix E-rör och används med FastPrep™ Instrument från MP Biomedicals för att effektivt lysera inom 40 sekunder:
- värdceller
- bakterier
- svampar
- virus
- protister
- och andra celler närvarande i fekala prover.
Satsen är också kompatibel med de flesta av de automatiska nukleinsyraextraktionsinstrumenten på marknaden eller kan manövreras manuellt. Den består av specialformulerade reagenser för att eliminera:
- humussyra
- polysackarider
- fenoliska föreningar
- enzymhämmare från avföring
Och därmed tillåta extraktion av mycket rent genomiskt DNA redo för:
- PCR
- begränsning matsmältning
- elektrofores
- andra önskade tillämpningar.
Användningsdeklaration:
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| För användning med (applikation) | DNA-rening |
| Produkttyp | DNA-kit för avföring |
Säkerhet och hantering
- (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit for Feces
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Dodecyl Sulphate, Ethanol, Isopropanol, Guanidine Thiocyanate