Läs mer
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA™ Kit för avföring
Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
MagBeads FastDNA™ Kit för avföring
Beskrivning
- Snabb och effektiv isolering av högkvalitativt genomiskt DNA från:
- Färsk eller fryst avföring från människor och djur, tarminnehåll
- <60 min. för utvinning
- Högt utbyte och genomströmning
- Fri från inhibitorer
- Färsk eller fryst avföring från människor och djur, tarminnehåll
- Prover placeras i Lysing Matrix E-rör och används med FastPrep™ instrument att lysera inom 40 sekunder:
- Värdceller
- Bakterier
- Svampar
- Virus
- Protister
- Andra celler i fekala prover
Utrustning:
- Kompatibel med de flesta automatiserade nukleinsyraextraktionsinstrument
- Kan manövreras manuellt
- Ingen fenol/kloroform eller andra giftiga kemikalier
- Består av specialformulerade reagenser för att eliminera:
- Humussyra
- Polysackarider
- Fenoliska föreningar
- Enzyminhibitorer från avföring
- Möjliggör extraktion av högrent genomiskt DNA redo för:
- PCR
- Begränsning matsmältning
- Elektrofores
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Magnetisk extraktion |
| Isoleringsteknik | Magnetiska partiklar |
| Provtyp | Avföring |
| För användning med (utrustning) | Homogenisator som FastPrep™ -24 5G för automatisk extraktion |
| För användning med (applikation) | DNA-extraktion |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Produkttyp | DNA-extraktionssats |
| Mål | DNA |
| Testtid | <60 min. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MagBeads FastDNA Kit For Feces
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Guanidine Thiocyanate, Acetic Acid, Lithium Chloride, SodiumDodecyl Sulphate