Läs mer
MP Biomedicals™ Magbeads FastDNA Kit för FFPE
Produktkod. 17772448 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
96 Förberedelser
Produktkod.
17772448 96 Förberedelser
1 options
Produktkod. 17772448 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116576096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5520.00 SEK
    5257.95 SEK / 1 uppsättningar
    Save 262.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MagBeads FastDNA Kit för FFPE är avsett för snabb extraktion av DNA från FFPE-prov. Detta kit använder två kombinationsmetoder. High-salt Bind bidrar till att ta bort pigment eller polysackarider från komplexa FFPE-prover, för att förbättra renheten hos nukleinsyra och undvika att blockera aligent 2100.
MagBeads FastDNA Kit för FFPE är baserat på reningsmetoden för högbindande magnetiska partiklar:
  • Provet lyseras och smälts
  • DNA frisätts i lysatet
  • Efter tillsats av magnetiska partiklar och bindningslösning kommer DNA att adsorberas på ytan av magnetiska partiklar, och föroreningar som proteiner kommer att avlägsnas utan adsorption
  • De adsorberade partiklarna tvättades med tvättbuffert för att avlägsna proteiner och föroreningar, tvättades med etanol för att avlägsna salter
  • Slutligen eluerades DNA:t med elueringsbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
skala Mini
Provtyp FFPE
Sekvenseringstyp DNA- och RNA-sekvensering
Antal reaktioner 96 Förberedelser
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magbeads FastDNA Kit for FFPE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K