Läs mer
MP BIOMEDICALS MagBeads FastDNA Kit färdigt att använda för MPure-32 96 Förberedelser
Produktkod. 30067474 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal prover:
96 förberedelser
Produktkod. Antal prover
30067474 96 förberedelser
1 options
Produktkod. 30067474 Leverantör MP BIOMEDICALS Leverantörsnummer 117033600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17335.00 SEK
    16509.95 SEK / 96 förberedelser
    Save 825.05 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
MagBeads FastDNA™ Satsen är avsedd för snabb extraktion av DNA från vävnad, celler, blod, saliv, pinnar, blodfläckar, sperma och andra kliniska prover med hjälp av MPure-32™ ett NAP-system.
MagBeads FastDNA™ Kit är baserat på reningsmetoden för högbindande magnetiska partiklar.
  • Provet lyseras och smälts.
  • DNA frisätts i lysatet.
  • Efter tillsats av magnetiska partiklar och bindningslösning kommer DNA att adsorberas på ytan av magnetiska partiklar, och föroreningar som proteiner kommer att avlägsnas utan adsorption.
  • De adsorberade partiklarna tvättades med tvättbuffert för att avlägsna proteinerna och föroreningarna, tvättades med etanol för att avlägsna salter, och slutligen eluerades DNA:t med elueringsbuffert.
Specifikationer
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Vävnad, Celler, Blod, Saliv, Prov, Sperma, Andra kliniska urval
För användning med (applikation) DNA-extraktion
Antal prover 96 förberedelser
Produkttyp DNA-kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride