Läs mer
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA Kit för jord
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
50 beredningar
Beskrivning
- MagBeads FastDNA™ Kit for Soil möjliggör snabb och effektiv isolering av högkvalitativt genomiskt DNA från jord på mindre än 60 minuter
- Prover placeras i Lysing Matrix E-rör och används med FastPrep™ Instrument från MP Biomedicals för att effektivt lysera inom 40 sekunder:
- Värdceller
- Bakterier
- Svampar
- Virus
- Protister
- Andra celler som finns i jordprover
- Satsen är också kompatibel med de flesta av de automatiska nukleinsyraextraktionsinstrumenten på marknaden eller kan manövreras manuellt. Den består av specialformulerade reagenser för att eliminera:
- Humussyra
- Polysackarider
- Fenoliska föreningar
- Enzyminhibitorer från jord
- Det möjliggör extraktion av mycket rent genomiskt DNA redo för:
- PCR
- Begränsning matsmältning
- Elektrofores
- Andra önskade applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| skala | Mini |
| Provtyp | Jord (olika typer) |
| Sekvenseringstyp | DNA- och RNA-sekvensering |
| Kvantitet | 50 beredningar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MagBeads FastDNA Kit for Soil
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Dodecyl Sulfate, Lithium Chloride, Disodium Dihydrogen Ethylenediaminetetraacetate, Aluminium