Läs mer
MP BIOMEDICALS MagBeads FastRNA Kit för FFPE Klar att använda för MPure-32 96 Förberedelser
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
MagBeads FastRNA Kit för FFPE är baserat på reningsmetoden för magnetiska partiklar med hög bindning. Provet lyseras och smälts. RNA frisätts i lysatet.
Efter tillsats av magnetiska partiklar och bindningslösning:
- RNA kommer att adsorberas på ytan av magnetiska partiklar
- Föroreningar som proteiner kommer att avlägsnas utan adsorption.
De adsorberade partiklarna tvättades med:
- Tvättbuffert för att ta bort proteiner och föroreningar
- Ftanol för att avlägsna salter
Slutligen eluerades RNA:t med elueringsbuffert.
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | Vävnad, celler, blod och andra kliniska prov |
| För användning med (applikation) | RNA-extraktion |
| Produkttyp | RNA Kit för FFPE |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- (MPure-32) MagBeads FastRNA Kit for FFPE
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride