Läs mer
MP BIOMEDICALS Magbeads FastRNA Kit färdigt att använda för MPure-32 96 Förberedelser
Produktkod. 30067476 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Produktkod. 30067476
Brand: MP BIOMEDICALS 117033400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Magbeads FastRNA Kit är avsett för enkel och snabb extraktion av totalt RNA från vävnads- och kulturcellsprover med hjälp av MPure-32™ ett NAP-system.
Magbeads FastRNA Kit kombinerar hastigheten och effektiviteten hos kiseldioxidbaserad teknologi med bekväm hantering av magnetiska partiklar för rening av totalt RNA.
  • Prover lyseras och RNA renas från lysat i ett steg genom dess bindning till kiseldioxidytan av partiklarna i närvaro av ett kaotropiskt salt.
  • Partiklarna separeras från lysaten med hjälp av en magnet och DNA avlägsnas genom behandling med RNas-fritt DNas.
  • De magnetiska partiklarna tvättas effektivt och RNA elueras i RNasfritt vatten.
Satsen är baserad på superparamagnetisk partikelreningsteknik, ingen fenolkloroformextraktion eller alkoholutfällning. Hela extraktionsprocessen är bara 60 minuter. Renat RNA är redo för nedströmsapplikationer som RT-PCR, virus-RNA-testning och så vidare. Kit-buffertarna kan användas för både manuell extraktionsprocess och automatiska nukleinsyraextraktionsmaskiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Vävnad och celler i kultur
För användning med (applikation) RNA-extraktion
Produkttyp RNA Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (MPure-32) Magbeads FastRNA Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase K, Guanidine Thiocyanate, Ethanol