Läs mer
MP Biomedicals™ MagBeads FastRNA™ Kit för virus, 50 förberedelser
Product Code. 30067473 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 beredningar
Product Code. Kvantitet
30067473 50 beredningar
1 options
Product Code. 30067473 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 116578050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00 SEK
    3960.99 SEK / 50 förberedelser
    Save 199.01 SEK
    4% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
MagBeads FastRNA™ Kit for Virus är designat för att snabbt och effektivt isolera högkvalitativt totalt viralt RNA från cellodlingsmedia, pinnprover och kroppsvätskor som blod, plasma, serum, saliv och mer på 60 minuter.
  • Högkvalitativ viral RNA-extraktion från en mängd olika prover
  • Kompatibel med cellodlingsmedia, pinnprover och kroppsvätskor
  • Magnetisk pärlbaserad metod designad för manuella och automatiserade arbetsflöden
  • Flexibel bearbetning med medelhög till hög genomströmning
  • Inga fenolkloroformextraktioner eller giftiga reagenser
  • Mindre än 60 minuter att bearbeta prover
Specifications
Innehåll och lagring Förvara bärar-RNA och proteinas K vid 2 till 8° C. Förvara andra kitkomponenter i rumstemperatur, torr miljö.
Provtyp Cellodlingsmedia, pinnprover och kroppsvätskor
Inkluderar 1,2 mL magnetiska pärlor VRM, 32 mL lyseringsbuffert VRM, 16,5 mL tvättbuffert VRM 1, 6 mL tvättbuffert VRM 2, 10 mL RNasfritt vatten, 1 flaska bärar-RNA, 1 flaska Proteinas K, 1,5 mL Proteinas K-brunnsbuffert 96,
Produkttyp RNA-extraktionssats
Kvantitet 50 beredningar
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • MagBeads FastRNA Kit for Virus
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Proteinase K
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.