Läs mer
MP Biomedicals™ Magbeads FastRNA Utrustning
Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
96 Förberedelser
Beskrivning
- Avsedd för enkel och snabb extraktion av totalt RNA från vävnads- och kulturcellsprover
- Baserat på superparamagnetisk partikelreningsteknik, ingen fenol-kloroformextraktion eller alkoholutfällning
- Hela extraktionsprocessen är bara 60 minuter. Renat RNA är redo för nedströmsapplikationer som RTPCR, virus-RNA-testning och så vidare
- Kit-buffertarna kan användas för både manuell extraktionsprocess, automatiska nukleinsyraextraktionsmaskiner
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| skala | Mini |
| Provtyp | Vävnad, Cellkulturer |
| Sekvenseringstyp | DNA- och RNA-sekvensering |
| Antal reaktioner | 96 Förberedelser |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Magbeads FastRNA Kit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase K