missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
MAGEB1 Polyclonal specifically detects MAGEB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MAGEB1 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | Cancer/testis antigen 3.1, CT3.1cancer/testis antigen family 3, member 1, DAM10MAGE-B1 antigen, DSS/AHC critical interval MAGE superfamily 10, DSS-AHC critical interval MAGE superfamily 10, MAGEL1MAGE-XP antigen, MAGE-Xp, MAGEXP, melanoma antigen family B, 1, melanoma-associated antigen B1, MGC9322 |
| Gensymboler | MAGEB1 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FMNVLGAYDGEEHLIYGEPRKFITQDLVQEKYLKYEQVPNSDPPRYQFLWGPRAYAETTKMKVLEFLAKMNGATPRDFPSHYEEALRDEEERAQVRSSVRARRRTTATTFRARSRAPFSRSS |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?