Learn More
Heathrow Scientific MagFuge™ Höghastighetscentrifugrotor
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
6 x 5 ml
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Höghastighetscentrifugrotor |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 12 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | 9,785 x g |
| Max. Hastighet | 12,500 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Vinkel | Vinklad, fast |
| Antal platser | 12 |
Product Content Correction
Product Title
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu