Läs mer
Heathrow Scientific MagFuge™ Höghastighetscentrifugrotor
Produktkod. 16390886 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
6 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16390886
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MagFuge™ Höghastighetscentrifugrotor för 12 x 1,5/2 mL rör eller 6 x 5 mL rör.
  • Höghastighetsrotor
  • MagFuge tillbehör
Specifikationer
Beskrivning Höghastighetscentrifugrotor
Material Polypropylene
Typ Rotor
Kapacitet 6 x 5 ml
Max. RCF 9,785 x g
Max. Hastighet 12,500 rpm
För användning med (utrustning) centrifug
Vinkel Vinklad, fast
Antal platser 12