Läs mer
Heathrow Scientific MagFuge™ Höghastighetscentrifugrotor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
6 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Höghastighetscentrifugrotor |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 12 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | 9,785 x g |
| Max. Hastighet | 12,500 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Vinkel | Vinklad, fast |
| Antal platser | 12 |