Specifikationer
| Produkttyp | Universell plattform |
| Material | Stål |
| Mått (L x B) | 9,5 x 11,5 cm (3,74 x 4,53 tum) |
| Beskrivning | Magnetisk fäste |
| För användning med (applikation) | Håller ställningar och klämmor |
| För användning med (utrustning) | Mini inkubator 16313226 |