Läs mer
Bel-Art™ Magic Touch 2™ Ispannor
Produktkod. 13422439
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Färg:
Körsbärsröd
Körsbärsrött
Smaragdgrön
Smaragdgrönt
Svart Ebenholts
True Blue
Inkluderar:
Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsindikator, utan lock
Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsledningsindikator och botten, utan lock
Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, utan lock
Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Längd (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Inkluderar Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13422439 1 l True Blue Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
13412459 9 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13442449 9 l Svart Ebenholts Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsledningsindikator och botten, utan lock 42 cm Varje
13452449 9 l Körsbärsrött Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, utan lock 42 cm Varje
13482449 9 l True Blue Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13492449 9 l Svart Ebenholts Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13422449 4 l Smaragdgrön Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13432439 1 l Svart Ebenholts Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
13432449 9 l True Blue Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsindikator, utan lock 42 cm Varje
13422459 9 l Smaragdgrön Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13462439 1 l Smaragdgrön Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
13482439 4 l True Blue Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13492439 4 l Svart Ebenholts Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13462449 9 l Smaragdgrönt Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsindikator, utan lock 42 cm Varje
13402449 4 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm Varje
30193490 4 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13442439 1 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 13422439 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer M168071101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    904.70 SEK / Paket med 1
    Save 195.30 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överlägsna isoleringsegenskaper kombinerat med hög kemikalieresistens
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
  • Kompatibel inte bara med våt is, utan också med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
  • Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
  • Högkvalitativa, expanderade uretan-ispannor är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
  • Lätt strukturerad, halkfri finish och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
  • Har en bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator och ett tättslutande lock och bas för enkel stapling
  • 1L panna inkluderar inte hällpip eller fyllningslinjeindikator
Specifikationer
Höjd (metrisk) 11.6 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 18,3 cm
Längd (engelska) 7,25 tum.
Bredd (metrisk) 18.3 cm
Bredd (engelska) 7,25 tum.
Kapacitet (engelska) 0,227 gal.
Inkluderar Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Design Lätt strukturerad, halkfri
Material Uretan
Produkttyp Laboratorie-ispanna
Färg True Blue
Kapacitet (metrisk) 1 l
Håller 24 mikrorör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -196 °C till +100 °C