Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispannor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9 L
Färg:
Black Ebony
Cherry Red
Emerald Green
Körsbärsröd
Smaragdgrön
Svart ebenholts
True Blue
Inkluderar:
Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, and base, without Lid
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, without Lid
Längd (metrisk):
18.3 cm
30.4 cm
42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
- Kompatibel inte bara med våt is, utan också med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
- Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
- Högkvalitativa, expanderade uretan-ispannor är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
- Lätt strukturerad, halkfri finish och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
- Har en bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator och ett tättslutande lock och bas för enkel stapling
- 1L panna inkluderar inte hällpip eller fyllningslinjeindikator
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 20 cm |
| Höjd (engelska) | 8 tum |
| Längd (metrisk) | 42 cm |
| Längd (engelska) | 16,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 30.3 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Kapacitet (engelska) | 2.04 gal. |
| Inkluderar | Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas |
| Design | Lätt strukturerad, halkfri |
| Material | Uretan |
| Visa mer |