Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispannor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9 L
Färg:
Black Ebony
Cherry Red
Emerald Green
Körsbärsröd
Smaragdgrön
Svart ebenholts
True Blue
Inkluderar:
Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, and base, without Lid
Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, without Lid
Längd (metrisk):
18.3 cm
30.4 cm
42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
- Compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice solvent slurries, or liquid nitrogen
- Able to withstand a wide temperature range of -196°C (-320°F) to 100°C (212°F)
- High-quality, expanded urethane laboratory ice pans are lightweight, durable, non-sweating and impervious to moisture and odors
- Lightly textured, non-slip finish and raised edge provides secure transport and a stylish look
- Feature a convenient pour spout, drip-proof rims, a fill line indicator, and a snug-fitting, keyed lid and base for easy stacking
- 1L pan does not include pour spout or fill line indicator
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 21.7 cm |
| Höjd (engelska) | 8.5 in. |
| Längd (metrisk) | 42 cm |
| Längd (engelska) | 16.5 in. |
| Bredd (metrisk) | 30.3 cm |
| Bredd (engelska) | 12 in. |
| Kapacitet (engelska) | 2.04 gal. |
| Inkluderar | Pour spout, drip-proof rims, fill line indicator, and base, without Lid |
| Design | Lightly textured, Non-slip |
| Material | Urethane |
| Visa mer |