Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ispannor
Produktkod. 13482449
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
9 l
Färg:
Körsbärsröd
Körsbärsrött
Smaragdgrön
Smaragdgrönt
Svart Ebenholts
True Blue
Inkluderar:
Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsindikator, utan lock
Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsledningsindikator och botten, utan lock
Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, utan lock
Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Längd (metrisk):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Inkluderar Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13482449 9 l True Blue Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13422439 1 l True Blue Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
13412459 9 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13442449 9 l Svart Ebenholts Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsledningsindikator och botten, utan lock 42 cm Varje
13452449 9 l Körsbärsrött Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, utan lock 42 cm Varje
13492449 9 l Svart Ebenholts Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13422449 4 l Smaragdgrön Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13432439 1 l Svart Ebenholts Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
13432449 9 l True Blue Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsindikator, utan lock 42 cm Varje
13422459 9 l Smaragdgrön Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 42 cm -
13462439 1 l Smaragdgrön Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
13482439 4 l True Blue Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13492439 4 l Svart Ebenholts Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13462449 9 l Smaragdgrönt Häll pip, droppsäkra fälgar, påfyllningsindikator, utan lock 42 cm Varje
13402449 4 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm Varje
30193490 4 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 30,4 cm -
13442439 1 l Körsbärsröd Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas 18,3 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 13482449 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer M168079101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2515.00 SEK
    2155.90 SEK / Paket med 1
    Save 359.10 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Överlägsna isoleringsegenskaper kombinerat med hög kemikalieresistens
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
  • Kompatibel inte bara med våt is, utan också med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
  • Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
  • Högkvalitativa, expanderade uretan-ispannor är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
  • Lätt strukturerad, halkfri finish och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
  • Har en bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator och ett tättslutande lock och bas för enkel stapling
  • 1L panna inkluderar inte hällpip eller fyllningslinjeindikator
Specifikationer
Höjd (metrisk) 20 cm
Höjd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 42 cm
Längd (engelska) 16,5 tum
Bredd (metrisk) 30.3 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Kapacitet (engelska) 2,04 gal.
Inkluderar Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Design Lätt strukturerad, halkfri
Material Uretan
Produkttyp Laboratorie-ispanna
Färg True Blue
Kapacitet (metrisk) 9 l
Håller 24 mikrorör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -196 °C till +100 °C