Beskrivning
- Högkvalitativ dubbelsidig utskrift - The Magicard 300 erbjuder ett brett färgspektrum och skriver ut i 300 x 300 dpi– perfekt för fotografier på ID-kort och mer exakt avbildning av företagslogotyper och andra bilder.
- Pålitlig identitet - A HoloKote™ säkerhetsvattenstämpel kan skrivas ut över kortets yta. De Magicard 300 kommer med 4 standarddesigner och låter dig lägga till upp till 4 anpassade designs såsom din företagslogotyp, eller någon annan unik säkerhetsdesign.
- Magnetic Stripe Card Encoding - Skriv ut och programmera ditt magnetremskort på en gång.
- Digital Shredding™ - när data väl har använts för utskriftsjobbet fragmenteras den, vilket gör den omöjlig att återställa, vilket bidrar till att säkerställa att skrivaren inte är ett datalager.
- Threat Benchmarking – där vi kör säkerhetsskanningar mot National Vulnerabilities Database och driver regelbundna uppdateringar till enheten, vilket säkerställer att skrivarprogramvaran och tillhörande systemkonfiguration överensstämmer med högsta säkerhetsnivåer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivare |
| Färg | Vitt |
| Visningstyp | Enfärgad LCD |
| För användning med (utrustning) | Brady Etiketter |
| Material | Plast |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 16,1 tum |
| Bredd (engelska) | 8,5 tum |
| Längd (metrisk) | 408 mm |
| Bredd (metrisk) | 215 mm |
| Visa mer |