Läs mer
Brady Magicard™ 300 Duo
Produktkod. 30067368 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30067368 Vitt
1 options
Produktkod. 30067368 Leverantör Brady Leverantörsnummer 321941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14050.00 SEK
    12150.00 SEK / Paket med 1
    Save 1900.00 SEK
    13% Av
I lager
Robust, hållbar och pålitlig Magicard 300 är idealiskt för skolor, högskolor och medelstora företag som skriver ut upp till 10 000 kort per år. När det gäller säker och pålitlig utskrift av ID-kort kan du lita på Magicard 300 att leverera.
  • Högkvalitativ dubbelsidig utskrift - The Magicard 300 erbjuder ett brett färgspektrum och skriver ut i 300 x 300 dpi– perfekt för fotografier på ID-kort och mer exakt avbildning av företagslogotyper och andra bilder.
  • Pålitlig identitet - A HoloKote™ säkerhetsvattenstämpel kan skrivas ut över kortets yta. De Magicard 300 kommer med 4 standarddesigner och låter dig lägga till upp till 4 anpassade designs såsom din företagslogotyp, eller någon annan unik säkerhetsdesign.
  • Duplexutskrift - skriv ut på båda sidor av kortet i fullfärg med vår YMCKO-film eller ena sidan i fullfärg och baksidan i svart med vår YMCKOK-film.
  • Digital Shredding™ - när data väl har använts för utskriftsjobbet fragmenteras den, vilket gör den omöjlig att återställa, vilket bidrar till att säkerställa att skrivaren inte är ett datalager.
  • Threat Benchmarking – där vi kör säkerhetsskanningar mot National Vulnerabilities Database och driver regelbundna uppdateringar till enheten, vilket säkerställer att skrivarprogramvaran och tillhörande systemkonfiguration överensstämmer med högsta säkerhetsnivåer.
Specifikationer
Produkttyp Skrivare
Färg Vitt
Visningstyp Enfärgad LCD
För användning med (utrustning) Brady Etiketter
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 16,1 tum
Bredd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 408 mm
Bredd (metrisk) 215 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 242 mm
Djup (engelska) 16,1 tum
Djup (metriskt) 408 mm
Färgkapacitet Fullfärg
Beskrivning Magicard 300 Duo kortskrivare
Displaystorlek 60.00 x 19.00 mm
Inkluderar Detta Magicard 300-skrivare levereras med ett kortinmatningsfack, ett kortutmatningsfack, en PSU (inklusive UK- och EU-kabel), en USB Kabel, ett rengöringskort och en snabbstartsguide.
Språk engelska (USA), franska, portugisiska, spanska, Bahasa (indonesiska), Bahasa Malay, tjeckiska, danska, tyska, estniska, kroatiska, italienska, ungerska, holländska, norska (bokmål), polska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, vietnamesiska, turkiska, bulgariska, ryska, koreanska, förenklade kinesiska, thailändska och traditionella, thailändska och kinesiska
Modell Magicard 300
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Ethernet, USB 2.0 Typ A värdport (1 baksida)
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Vikt (metrisk) 4.98 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
För användning med (applikation) Sjukvårds- och sjukhusmärkning; Allmän identifiering; Identifiering av anläggningar; Säkerhetsidentifiering
Kvantitet 1 st
Garanti 3 år MagiCover Limited
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer 3300-0021/3